Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 7%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: HILIC
Marca:  Macherey-Nagel™ 760521.30
Codice prodotto. 12738852
  • 713.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Analytical Column
3 mm
Hydrophilic Interaction
30 mm
Spherical
2 to 8.5
1 Ea.
340 m²/g
Ammonium/Sulfonic Acid Modified Silica
7%
No
Stainless Steel
Hydrophilic Interaction, Analytical, Preparative Chromatography, LC/MS
Ammonium Sulfonic Acid
For Hydrophilic Interaction Chromatography
Yes
11600 psi (800 bar)
1.8 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
Silica
HILIC
HILIC
EC Column