Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ PFP HPLC Columns
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 8%; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 760447.30
Codice prodotto. 12778782
  • 780.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Pentafluorophenyl-propyl
Pentafluorophenyl-propyl
For HPLC, GC, TLC, SPE Application
Yes
8700 psi (600 bar)
Spherical
1 to 9
1 Ea.
340 m²/g
L43
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
EC Column
Analytical Column
3 mm
Polar, Dipole-dipole, p-p interactions, hydrophobic
125 mm
Acetonitrile/water
3 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
PFP
8%
Yes
Stainless Steel