Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Materiale:
Nucleogel SAX 1000-8
Specifica
Specifica
| Capacità della colonna | 50 μeq/g |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC, Separation of Inorganic Anions |
| Compatibilità solvente | 2 mM potassium hydrogen phthalate buffer pH 5.6 |
| Dimensione particelle | 10 μm |
| Tipo | HPLC Column |