Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 719469
Codice prodotto. 10286841
  • 1225.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Polymer-based
Purification of Peptides, Large Proteins and Oligonucleotides, HPLC
8 μm
HPLC Column
L23
Polymer
0.1 M Na2SO4 + 0.2 % NaN3
Polymer-based
Nucleogel SAX 1000-8