Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC Column
Codice prodotto. 10378631 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Materiale:
Nucleogel SAX 1000-8
Codice prodotto. 10378631
Marca: Macherey-Nagel™ 719501
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) HPLC, Separation of Sugars, Alcohols and Organic Acids
Compatibilità solvente 0.01 N H2SO4
Dimensione particelle 10 μm
Tipo HPLC Column