Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ HPLC Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Materiale:
Nucleogel SAX 1000-8
Specifica
Specifica
| Materiale base | Polymer-based |
| Chimica della colonna | Polymer |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purification of Peptides, Large Proteins and Oligonucleotides, HPLC |
| Compatibilità solvente | 0.1 M Na2SO4 + 0.2 % NaN3 |
| Dimensione particelle | 8 μm |
| Fase stazionaria | Polymer-based |
| Tipo | HPLC Column |
| Composizione resina | Quaternized PEI |