Learn More
Nucleoside-Analog-2, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200101691
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16420678
Marca: Medchem Express HY77652
MedChemExpress Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Specifica
Materiale o nome chimico Nucleoside-Analog-2
CAS 876708-01-9
Colore Gray
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H11N5O6
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (116.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (70.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O[C@@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)[C@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 285.21
Peso formulazione 285.21
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.