Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-10 CN HPLC Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Chimica della colonna | Cyano |
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Crosslink | Cyano |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Da utilizzare con | Reversed Phase and Normal Phase Chromatography |
| Tipo di funzionalità/interazione | p-p interactions, polar interactions and hydrophobic |
| Idrofobicità | Yes |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Compatibilità fase mobile | n-heptane |
| Vedi altri risultati |