Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C18 720120 Model EC HPLC Column
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 15%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 720120.40
Codice prodotto. 12412660
  • 385.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Analytical Column
4 mm
150 mm
Acetonitrile/water
2 to 8
1 Ea.
60°C
C18
15%
Yes
EC Column
Octadecyl
HPLC
5800 psi (400 bar)
5 μm
100 Å
350 m²/g
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase