Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna EC Nucleosil™ 100-5 C18
Separate mixtures based on hydrophobic (van der Waals) interactions with HPLC (high performance liquid chromatography). Nucleosil™ 100-5 C18 EC Columns come in a variety of internal diameters and lengths.
357.00€ - 525.00€
Specifica
Chimica della colonna | Silica |
---|---|
Formato colonna | Analytical Column |
Crosslink | Octadecyl |
Da utilizzare con | Analytical HPLC |
Tipo di funzionalità/interazione | Hydrophobic |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10516481
|
Macherey-Nagel™
720002.20 |
2 mm | 125 mm |
418.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10012721
|
Macherey-Nagel™
720014.20 |
2 mm | 250 mm |
525.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10286931
|
Macherey-Nagel™
720002.46 |
4.6 mm | 125 mm |
402.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10358631
|
Macherey-Nagel™
720014.30 |
3 mm | 250 mm |
436.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10482032
|
Macherey-Nagel™
720002.30 |
3 mm | 125 mm |
357.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10499731
|
Macherey-Nagel™
720014.46 |
4.6 mm | 250 mm |
460.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10276931
|
Macherey-Nagel™
720002.40 |
4 mm | 125 mm |
357.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10467431
|
Macherey-Nagel™
720014.40 |
4 mm | 250 mm |
436.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Separate mixtures based on hydrophobic (van der Waals) interactions with HPLC (high performance liquid chromatography). Nucleosil™ 100-5 C18 EC Columns come in a variety of internal diameters and lengths.
- Octadecyl modified silica phases for HPLC
- endcapped · USP L1
- Nonpolar, endcapped phases for RP chromatography
- pH stability at 20 °C: 2–8, carbon content depending on pore size (see table below)
- Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions, slight residual silanol interactions
- Eluent in column acetonitrile – water
Specifica
Silica | |
Octadecyl | |
Hydrophobic | |
Acetonitrile/water | |
2 to 8 | |
1 Ea. | |
L1 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
EC |
Analytical Column | |
Analytical HPLC | |
Yes | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitrile/water | |
C18 | |
15% | |
Yes | |
EC Column |