Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ C18 PPN Reversed Phase HPLC Column, 5 μm, 4 mm x 250 mm
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifications
Specifications
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Pressione max | 3625 psi (250 bar) |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 1 to 9 |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Surface Area | 350 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Show More |