Learn More
Macherey-Nagel™ Colonna Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC
Use nonpolar phases for RP chromatography. Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC Columns are not endcapped and come in a variety of diameters and lengths.
385.00€ - 495.00€
Specifica
Chimica della colonna | Silica |
---|---|
Formato colonna | Analytical Column |
Crosslink | Octyl |
Da utilizzare con | HPLC |
Tipo di funzionalità/interazione | Hydrophobic |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10596301
|
Macherey-Nagel™
720001.46 |
125 mm | 4.6 mm |
406.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10766502
|
Macherey-Nagel™
720013.46 |
250 mm | 4.6 mm |
495.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10586301
|
Macherey-Nagel™
720001.40 |
125 mm | 4 mm |
385.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10012711
|
Macherey-Nagel™
720013.40 |
250 mm | 4 mm |
469.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Standard C8 phases
- Octyl modified silica phases for HPLC
- Not endcapped
- Available particle sizes 3 μm, 5 μm, 7 μm and 10 μm
- Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions, noticeable silanol interactions
- pH stability at 20 °C for both types: 2–8
- Carbon content depends on phase
Specifica
Silica | |
Octyl | |
Hydrophobic | |
5800 psi (400 bar) | |
Spherical | |
2 to 8 | |
C8 | |
60°C | |
C8 | |
8.5% | |
No | |
EC Column |
Analytical Column | |
HPLC | |
Yes | |
Acetonitrile/water | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
L7 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase | |
Analytical HPLC |