Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 HPLC Standard EC Column
Column Format: Standard Column; Carbon Load: 20%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 720280.46
Codice prodotto. 10092861
  • 805.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Silica
Monomeric octadecyl
HPLC
5800 psi (400 bar)
5 μm
100 Å
Acetonitrile/water
60°C
C18
20%
Yes
Standard EC Column
Standard Column
4.6 mm
250 mm
Acetonitrile/water
2 to 9
1 Ea.
350 m²/g
L1
High Density Silica
Reversed Phase
Reversed Phase