Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Silica EC Normal Phase HPLC Column, 5 μm, 4.6 mm x 250 mm
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Normal Phase
Marca: Macherey-Nagel™ 720099.46
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Analytical Column | |
250 mm | |
n-heptane | |
2 to 8 | |
1 Pk. | |
60°C | |
Silica | |
Normal Phase | |
Normal Phase | |
EC Standard Column |
4.6 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
350 m²/g | |
L3 | |
Silica | |
No | |
Silica |