Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Soil, Mini kit for DNA from soil
Click to view available options
N. di reazioni:
10 Preps
250
50 Preps
Dimensione della confezione:
10 reazioni
250 reazioni
50 reazioni
Descrizione
Features
- Two alternative lysis buffers and a special additive (Enhancer SX) for optimal processing of various soil samples – high yield and high purity
- NucleoSpin™ Bead Tubes with ceramic beads for most efficient cell disruption of Gram-positive and Gram-negative bacteria, archaea, yeast, fungi, and algae in soil, sludge,or sediment
- NucleoSpin™ Inhibitor Removal Column to eliminate all PCR inhibitors, such as humic substances – DNA is ready-to-use for PCR without dilution
- Total DNA from microorganisms in soil and sediment
- Quantify and detect microorganisms from environmental samples
- Typical downstream applications: PCR, real-time PCR, Southern blotting, microarray technology
Specifica
Specifica
| Formato | Mini Spin Column |
| Isolation Technology | Silica Membrane Technology |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Total DNA From Microorganisms in Soil and Sediment |
| N. di reazioni | 250 |
| Volume del campione | <500 mg |
| Durata del test | 90min. |
| Resa | 2 to 10μg |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidinium thiocyanate; guanidine hydrochloride, 2-propanol