Learn More
Thermo Scientific™ Piastre in polistirene Nunc™ 96 DeepWell™
Descrizione
Le piastre in polistirene a 96 pozzetti DeepWell™ Nunc™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da pozzetti trasparenti profondi a fondo sferico con una capacità di 900 μl per pozzetto, sono destinate alla conservazione dei campioni e ai saggi di agglutinazione.
- Alphanumeric grid provides quick and easy sample identification.
- Optimized for robotics and liquid handling systems
- Round-bottom wells for optimal sample recovery
- Untreated surface
- Sealable with well caps and sealing tape
- Customized bar coding is available
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 32 Cases, 4 Pk. |
| Product Line | Nunc |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 900 μL |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.