Learn More
Thermo Scientific™ Piastre in polistirene Nunc™ 96 DeepWell™
Codice prodotto. p-4525341
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterili
Dimensione della confezione:
pezzi 32
Codice prodotto. 10577131
Marca: Thermo Scientific™ 278605
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Queste piastre in polistirene non trattate, adatte per analisi di agglutinazione e raccolta dei campioni, consentono di clonare e di replicare i saggi.
Le piastre in polistirene a 96 pozzetti DeepWell™ Nunc™ di Thermo Scientific™, caratterizzate da pozzetti trasparenti profondi a fondo sferico con una capacità di 900 μl per pozzetto, sono destinate alla conservazione dei campioni e ai saggi di agglutinazione.
  • Alphanumeric grid provides quick and easy sample identification.
  • Optimized for robotics and liquid handling systems
  • Round-bottom wells for optimal sample recovery
  • Untreated surface
  • Sealable with well caps and sealing tape
  • Customized bar coding is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 32 Cases, 4 Pk.
Product Line Nunc
Colore Trasparente
Product Type Microplate
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 900 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
N. per custodia 32
N. per confezione 4
Dimensioni (L x P x A) 128 x 86 x 41 mm
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.