Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene DeepWell™ Sample Processing & Storage Plates with Shared-Wall Technology
Le piastre Thermo Scientific™ Nunc™ da 1.0 e 2.0 mL DeepWell™ con tecnologia a parete condivisa sono indicate per la conservazione di campioni e di librerie di composti.
Marca: Thermo Scientific™ 278752
258.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.68800kg
Descrizione
Maggiore capacità di stoccaggio e migliore miscelazione grazie alle piastre DeepWell™ Nunc™ di Thermo Scientific™ da 1.3 e 2.0 ml con tecnologia a parete condivisa. Soluzione ideale per raccolta e conservazione di campioni, applicazioni di libreria e chimica combinatoria, offre resistenza alla maggior parte degli agenti chimici, dei solventi e degli alcool utilizzati in chimica combinatoria.
- Con ganasce rivestite in plastica resistente agli agenti chimici per una presa salda e sicura
- Il morsetto ospita aste fino a 13 mm
- Le aste sono fissate con una vite ad alette in acciaio inossidabile
Specifica
Custom Barcoding Available | |
96-well | |
Le piastre in polipropilene con pozzetti a fondo arrotondato riducono il trattenimento dei liquidi | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
Incolore | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
2000 μL | |
1700 μL | |
Non-treated | |
Yes | |
60 | |
60/Cs. | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Without Lid | |
8 x 12 | |
60/Case | |
Nunc | |
96-well plate | |
Polypropylene | |
96 | |
Non-sterile | |
Round | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
5 | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
PCR Ready |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.