Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene DeepWell™ Sample Processing & Storage Plates with Shared-Wall Technology
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10447181
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Forma pozzetto:
Square, Conical Bottom (V-well)
circolare
Volume (sistema metrico) pozzetto:
1300 μL
μ
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 60
Codice prodotto. 10447181
Marca: Thermo Scientific™ 278743
Edge
Le piastre Thermo Scientific™ Nunc™ da 1.0 e 2.0 mL DeepWell™ con tecnologia a parete condivisa sono indicate per la conservazione di campioni e di librerie di composti.
Maggiore capacità di stoccaggio e migliore miscelazione grazie alle piastre DeepWell™ Nunc™ di Thermo Scientific™ da 1.3 e 2.0 ml con tecnologia a parete condivisa. Soluzione ideale per raccolta e conservazione di campioni, applicazioni di libreria e chimica combinatoria, offre resistenza alla maggior parte degli agenti chimici, dei solventi e degli alcool utilizzati in chimica combinatoria.
All Thermo Scientific plates are manufactured in our cleanroom facility or clean environment to ensure molecular grade quality. Our wide range of polypropylene plates provides excellent solutions for sample storage and assay set-up, allowing dilutions and aliquots to be handled, stored, or transported easily. The Virgin medical grade resin passes requirements for USP <661.1> and USP <665> reports have been completed for both CapMat sealed and Heat Sealed plates.
Features:
  • Ideal as a collection plate for Nunc Filter Plates
  • Storage plate for compounds, samples or biomolecules
  • Round-bottom wells reduce liquid retention
  • Round well enhances mixing
  • Automated molecular diagnostic workflows
  • Magnetic Bead Extraction compatible
  • Ideal for Kitting
Working volumes:
  • 260251 and 260252 50-1000 μL/well
  • 278743 and 278752 50-1900 μL/well
Recommended for:
Sample collection; storage; combinatorial chemistry; drug library applications; bacterial and yeast growth; collection plates for Nunc filter plates; NGS and genomic library prep
Compatible Sealing: Adhesive and Heat seals
Hazardous: No
Max Centrifugal Force: 2000 g
All plates are ANSI format for compatibility with automated systems.
To further assist in sample storage and tracking, all plates can be customized with non-repeating barcoding and labelling. OEM options for custom logos, colors and full packaging support are available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Custom Barcoding Available
Certificazione/Conformità Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Descrizione Le piastre in polipropilene con pozzetti a fondo arrotondato riducono il trattenimento dei liquidi
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio Individually Wrapped
Binding Type Low binding PP
Product Line Nunc
Colore Incolore
Product Type 96-well plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto μ
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1700 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto circolare
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
N. per custodia 60
N. per confezione 1
Quantità 60/Cs.
Status giuridico Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.
Senza RNasi Yes
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.