Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
Codice prodotto. 10355661
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Giallo
Incolore
Natural
Nero
Rosso
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Forma pozzetto:
Profilo rotondo
Round, Conical Bottom (V-well)
Square, Conical Bottom (V-well)
V
circolare
Fit for Purpose:
Certified Quality
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 50
pezzi 60
Codice prodotto. 10355661
Marca: Thermo Scientific™ 267407
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Store samples safely with these low-binding 96-well polypropylene plates, which will not allow DNA or proteins to bind and will allow for complete sample recovery.
Achieve complete sample recovery with Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM Plates, which are the ideal storage plate as polypropylene has a lower binding capacity so proteins or DNA will not bind. Withstands temperatures from -80° to +121°C. Available in a variety of colors for quick identification of storage plates.
Features:
  • Shared-wall design increases the well volume
  • Wider wells and rounded bottom improve mixing
  • Conical bottom well for optimal sample recovery
  • Black and white plates available for fluorescent- and luminescent-based applications
  • Low binding polypropylene for homogeneous assays and storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità Prodotto certificato esente da DNasi e RNasi. Conformità ANSI.
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Descrizione 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio 10 pk., 120 cs.
Binding Type Low binding PP
Product Line Nunc
Colore Giallo
Product Type 96-well plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 500 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 450 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto circolare
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
N. per custodia 120
N. per confezione 10
Quantità 120/Cs.
Status giuridico Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.
Senza RNasi Yes
Fit for Purpose Certified Quality
Plate Size ANSI/ SLAS Standard