Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Store samples safely with these low-binding 96-well polypropylene plates, which will not allow DNA or proteins to bind and will allow for complete sample recovery.
Marca: Thermo Scientific™ 249943
286.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Achieve complete sample recovery with Thermo ScientificTM NuncTM 96-Well Polypropylene MicroWellTM Plates, which are the ideal storage plate as polypropylene has a lower binding capacity so proteins or DNA will not bind. Withstands temperatures from -80° to +121°C. Available in a variety of colors for quick identification of storage plates.
- Il design a parete condivisa aumenta il volume del pozzetto
- Pozzetti più larghi e con fondo arrotondato per una migliore miscelazione
- Pozzetti a fondo conico per un recupero ottimale del campione
- Eccellente resistenza chimica
- Resistenti a temperature da -80 °C a +121 °C (da -112 °F a +250 °F)
- Disponibilità di piastre bianche e nere per applicazioni basate su fluorescenza e luminescenza
- Polipropilene a basso assorbimento per saggi omogenei e conservazione
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Custom Barcoding Available | |
Standard | |
Micropiastre in polipropilene e tecnologia a parete condivisa che incrementa il volume dei pozzetti e rende più larghe le celle per migliorare la miscelazione | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
Rosso | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
450 μl | |
400 μl | |
Non trattata | |
Yes | |
120 | |
120/conf. | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Prodotto certificato esente da DNasi e RNasi. Conformità ANSI. | |
Without Lid | |
8 x 12 | |
20 pk., 120 cs. | |
Nunc | |
Piastra in polipropilene per la preparazione e la conservazione dei campioni | |
Polipropilene | |
96 | |
Non sterile | |
V | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
20 | |
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche. | |
Certified Quality |