Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Nunc™ da 96 pozzetti in polistirene a fondo conico MicroWell™
Descrizione
Le piastre MicroWell™ a fondo conico e 96 pozzetti in polistirene Thermo Scientific™ Nunc™ consentono il recupero integrale del campione. La forma del fondo facilita l'accesso della pipetta. Le piastre sono ottimizzate per sistemi robotizzati, lettori automatizzati e sistemi di manipolazione dei liquidi.
- Clear polystyrene has excellent optical properties making it ideal for optical measurements
- Plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handlers
- Customized bar coding is available
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 80 Cases |
| Colore | Clear |
| Product Type | Microplate |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.