Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Nunc™ da 96 pozzetti in polistirene a fondo conico MicroWell™
Le piastre a pozzetti con fondo conico consentono il recupero totale del campione. La forma del fondo facilita l'accesso della pipetta.
Marca: Thermo Scientific™ 249952
514.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le piastre MicroWell™ a fondo conico e 96 pozzetti in polistirene Thermo Scientific™ Nunc™ consentono il recupero integrale del campione. La forma del fondo facilita l'accesso della pipetta. Le piastre sono ottimizzate per sistemi robotizzati, lettori automatizzati e sistemi di manipolazione dei liquidi.
- Clear polystyrene has excellent optical properties making it ideal for optical measurements
- Plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handlers
- Customized bar coding is available
Specifica
All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
With Lid | |
160 Cases | |
Microplate | |
96 | |
Non-treated | |
160 | |
160/Cs. |
Standard | |
8 x 12 | |
Clear | |
Polystyrene | |
Sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
10 |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.