Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Nunc™ da 96 pozzetti in polistirene a fondo sferico MicroWell
Esecuzione automatica delle applicazioni più precisa grazie a queste piastre a fondo sferico, disponibili con e senza trattamento per colture cellulari.
Marca: Thermo Scientific™ 268200
440.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Migliorare l'efficienza nella miscelazione, nel lavaggio e nel recupero di campioni con le piastre Thermo Scientific™ Nunc™ Microwell a fondo tondo in polistirene a 96 pozzetti. I pozzetti trasparenti a U sono ideali per i saggi a base di soluzioni (ad esempio saggi di agglutinazione) e le diluizioni seriali comuni, consentendo un pipettaggio facile e pulito. Disponibili in una vasta scelta di opzioni per superfici, sterilità, chiusure e dimensioni delle confezioni.
- Clear polystyrene has excellent optical properties ideal for optical measurements
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta is a hydrophilic surface treatment whereas the non-treated polystyrene is more hydrophobic
- Customized bar coding is available
Warranty: 90 days
Specifica
American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
With Lid | |
10 Pk. | |
Clear | |
Polystyrene | |
Sterile | |
Round Bottom (U-well) | |
10 |
Standard | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Microplate | |
96 | |
Non-treated | |
160 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.