Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Nunc™ da 96 pozzetti in polistirene a fondo sferico MicroWell
BIOPHARMA
Esecuzione automatica delle applicazioni più precisa grazie a queste piastre a fondo sferico, disponibili con e senza trattamento per colture cellulari.
Marca:  Thermo Scientific™ 262146
161.03 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15317036
  • 215.00€ / pezzi 135
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Migliorare l'efficienza nella miscelazione, nel lavaggio e nel recupero di campioni con le piastre Thermo Scientific™ Nunc™ Microwell a fondo tondo in polistirene a 96 pozzetti. I pozzetti trasparenti a U sono ideali per i saggi a base di soluzioni (ad esempio saggi di agglutinazione) e le diluizioni seriali comuni, consentendo un pipettaggio facile e pulito. Disponibili in una vasta scelta di opzioni per superfici, sterilità, chiusure e dimensioni delle confezioni.
  • Clear polystyrene has excellent optical properties ideal for optical measurements
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta is a hydrophilic surface treatment whereas the non-treated polystyrene is more hydrophobic
  • Customized bar coding is available
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Without Lid
135 Pk.
Clear
Polystyrene
Non-sterile
Round Bottom (U-well)
135
Standard
8 x 12
Nunc
Microplate
96
Non-treated
135
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.