Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Click to view available options
Forma del fondo:
A cono
Conical (Self-standing)
Profilo conico
Profilo rotondo
Rotondo
Round
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1 mL
1 ml
1.8 ml
3.6 ml
3.6 ml
4.5 ml
Stile filo:
Esterna
Esterno
Interna
Internal
Interno, NC
Report
Stile:
Autoportante
No Writing Surface, A-R Base
Non autoportante
Writing Surface
Writing Surface, No Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 1500
pezzi 1800
pezzi 2500
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 450
pezzi 500
pezzi 960
Descrizione
Le provette criogeniche per biobanche e colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™, disponibili con filettatura interna o esterna, consentono di scegliere il tipo di conservazione dei campioni, dal frigorifero all'azoto liquido in fase vapore.
- Provette apirogene compatibili con diagnostica IVD realizzate con materie prime non citotossiche e non mutagene per una maggiore sicurezza dei campioni
- Sono disponibili opzioni con filettatura interna o esterna
- Certificazione SAL 10-6 per la massima sicurezza di sterilità
- Adatte a vari tipi di conservazione, da quella in frigorifero (+4 °C) fino a quella in azoto liquido in fase vapore
- Per le applicazioni meno intensive sono disponibili versioni sfuse, prive di tappo e non sterili
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Product Type | Cryogenic Storage Tube |
| Descrizione | With writing surface |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.492 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 3.6 ml |
| Forma del fondo | Profilo rotondo |
| Materiale | Polypropylene |
| Stile filo | Interna |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.835 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 72 mm |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.