Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Le provette per criogenia per biobanche e colture cellulari Nunc™ Thermo Scientific™ consentono di conservare i campioni in un'ampia gamma di temperature, da quelle in frigorifero fino a quella dell'azoto liquido in fase vapore.
Marca: Thermo Scientific™ 374081
620.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21651" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le provette criogeniche per biobanche e colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™, disponibili con filettatura interna o esterna, consentono di scegliere il tipo di conservazione dei campioni, dal frigorifero all'azoto liquido in fase vapore.
- Non-cytotoxic, non-mutatgenic raw materials and pyrogen-free IVD compatible tubes for added sample security
- External or internally threaded options available
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
- Bulk, uncapped, non-sterile versions available for less demanding applications
Specifica
8.8 mm | |
With writing surface | |
1 mL | |
Polypropylene | |
1.909 in. | |
960 | |
Sì | |
Nunc™ | |
Yes | |
Polypropylene | |
Yes | |
No |
Cryogenic Storage Tube | |
0.346 in. | |
Conical | |
Internal | |
48.5 mm | |
Self-standing | |
Yes | |
Sterile | |
960/Cs. | |
0.0338 oz. | |
Screw Cap |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.