Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Le provette per criogenia per biobanche e colture cellulari Nunc™ Thermo Scientific™ consentono di conservare i campioni in un'ampia gamma di temperature, da quelle in frigorifero fino a quella dell'azoto liquido in fase vapore.
Marca: Thermo Scientific™ 351934
884.78 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21935" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.46000kg
Descrizione
Le provette criogeniche per biobanche e colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™, disponibili con filettatura interna o esterna, consentono di scegliere il tipo di conservazione dei campioni, dal frigorifero all'azoto liquido in fase vapore.
- Non-cytotoxic, non-mutatgenic raw materials and pyrogen-free IVD compatible tubes for added sample security
- External or internally threaded options available
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
- Bulk, uncapped, non-sterile versions available for less demanding applications
Specifica
Cryogenic Storage Tube | |
With writing surface, no caps | |
1.8 mL | |
Polypropylene | |
1.890 in. | |
2500 | |
Sì | |
Nunc™ | |
No | |
0.0608 oz. | |
Screw Cap (Not Included) |
12.5 mm | |
0.492 in. | |
Round | |
Internal | |
48 mm | |
Not self-standing | |
Yes | |
Non-sterile | |
2500/Cs. | |
Yes | |
Yes |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.