Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
Le provette per criogenia per biobanche e colture cellulari Nunc™ Thermo Scientific™ consentono di conservare i campioni in un'ampia gamma di temperature, da quelle in frigorifero fino a quella dell'azoto liquido in fase vapore.
Marca: Thermo Scientific™ 377267
180.56 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24325" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le provette criogeniche per biobanche e colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™, disponibili con filettatura interna o esterna, consentono di scegliere il tipo di conservazione dei campioni, dal frigorifero all'azoto liquido in fase vapore.
- Non-cytotoxic, non-mutatgenic raw materials and pyrogen-free IVD compatible tubes for added sample security
- External or internally threaded options available
- Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
- Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
- Bulk, uncapped, non-sterile versions available for less demanding applications
Specifica
12.5 mm | |
With writing surface | |
1.8 ml | |
Polipropilene (tappo) | |
1.929 in. | |
1800 | |
Sì | |
Nunc™ | |
Sì | |
Polipropilene (PP) | |
Sì | |
Sì |
Cryogenic Storage Tube | |
0.492 in. | |
Rotondo | |
Report | |
49 mm | |
Autoportante | |
Sì | |
Sterile | |
1800 Pk. | |
0.0608 oz. | |
Screw Cap |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425970 | Certificato di conformità | 25/03/2025 | 377267 |
1425714 | Certificato di conformità | 22/03/2025 | 377267 |
183946 | Certificato di conformità | 21/03/2025 | 377267 |
184724 | Certificato di conformità | 21/03/2025 | 377267 |
1422678 | Certificato di conformità | 20/03/2025 | 377267 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.