Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Biobanking and Cell Culture Cryogenic Tubes
BIOPHARMA
Le provette per criogenia per biobanche e colture cellulari Nunc™ Thermo Scientific™ consentono di conservare i campioni in un'ampia gamma di temperature, da quelle in frigorifero fino a quella dell'azoto liquido in fase vapore.
Marca:  Thermo Scientific™ 377224
299.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10654721
  • 339.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Le provette criogeniche per biobanche e colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™, disponibili con filettatura interna o esterna, consentono di scegliere il tipo di conservazione dei campioni, dal frigorifero all'azoto liquido in fase vapore.
  • Non-cytotoxic, non-mutatgenic raw materials and pyrogen-free IVD compatible tubes for added sample security
  • External or internally threaded options available
  • Certified SAL of 10-6 for the highest sterility assurance available
  • Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4°C) down to the vapor phase of liquid nitrogen
  • Bulk, uncapped, non-sterile versions available for less demanding applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
12.5 mm
With writing surface, Anti-rotational base
1.0 ml
Polypropylene
1.654 in.
500
Nunc™
Polipropilene (PP)
Cryogenic Storage Tube
0.492 in.
Profilo conico
Interna
42 mm
Autoportante
Sterile
500/Pk.
0.0338 oz.
Screw Cap
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.