Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri/per colture cellulari Nunc™
Si presta a numerose applicazioni grazie alla vasta gamma di formati e modelli in grado di soddisfare qualsiasi esigenza sperimentale.
Marca: Thermo Scientific™ 174888
1833.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21928" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.41000kg
Descrizione
Grazie all'ampia scelta in termini di dimensioni e stile, le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ soddisfano numerose esigenze sperimentali nella routine della coltura cellulare. Esecuzione di un'ampia gamma di applicazioni nelle piastre con trattamento superficiale Nunclon™ Delta che favorisce la massima adesione per una vasta gamma di tipi di cellule.
Nunc culture dishes with a variety of sizes and designs are made from high quality optically clear polystyrene or Permanox plastic.
- Top and bottom stacking rings for easier handling and more stable stacking
- Nunclon Delta treated dishes are optimized for cell attachment
- Sterilized by gamma irradiation
- Come with or without air vents for gas exchange
- The culture dishes with 2 x 2mm grid are ideal for cloning experiments and determination of plating efficiency
Ordering Information:
174926 and 169558 feature 2mm grids
171099 and 150340 for suspension culture - not Nunclon
Includes:
A certificate which assures user of biological performance as well as traceability.
Specifica
Clear | |
Plastic | |
Flat | |
Clear | |
Not Gridded | |
Round | |
Cell Culture | |
5 mL | |
Lid | |
20 | |
15 mm |
Closure Included | |
60x15mm Dish, Cell culture-treated Permanox | |
5 mL (Well) | |
20.8 cm² | |
Plastic | |
Sterile | |
Cell Culture Dish | |
1 | |
500 | |
Lid with airvent | |
60 mm |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.