Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Systems
Obtain faster results and lot-to-lot consistency with Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ systems.
233.28€ - 1675.00€
Specifica
Descrizione | Cell Factory originale |
---|---|
Product Type | Cell Factory System |
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Livelli vassoi | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Area di coltura | Livelli vassoi | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10344321
|
Thermo Scientific™
139446 |
25280 cm2 | 40 | 2 |
1675.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10113922
|
Thermo Scientific™
140004 |
2528 cm2 | 4 | 10 |
1255.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12677093
|
Thermo Scientific™
140004 |
2528 cm2 | 4 | 10 | N/A | ||||
10049040
|
Thermo Scientific™
164327 |
6320 cm2 | 10 | 2 |
473.00€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10634551
|
Thermo Scientific™
165250 |
632 cm² | 1 | 8 |
480.00€
pezzi 8 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10394221
|
Thermo Scientific™
167695 |
1264 cm2 | 2 | 6 |
385.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13101594
|
Thermo Scientific™
167695 |
1264 cm2 | 2 | 6 | N/A | ||||
10604901
|
Thermo Scientific™
170009 |
6320 cm2 | 10 | 6 |
1260.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Obtain faster results and lot-to-lot consistency with Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ systems. A proven solution for large-scale production of cells, vaccines and therapeutic proteins, these systems have the same growth kinetics as laboratory-scale cell culture product. The ports of the system make it easy to customize and close, with custom tubing assemblies that facilitate venting, filling and harvesting. Available in 1-, 2-, 4-, 10- and 40-tray versions.
- Ideal for adherent cells
- Boost production efficiency with more surface area in a small footprint
- Reduce contamination risks with a closed system
Specifica
Cell Factory originale | |
Cell Factory System |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.