Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Scrapers
Codice prodotto. 11357774
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
23 cm
32 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Codice prodotto. 11357774
Marca: Thermo Scientific™ 179707
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Conduct a variety of applications with sterile, nonpyrogenic Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Scrapers, which feature an adjustable blade.
Featuring an adjustable blade, the sterile, nonpyrogenic Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Scraper allows for convenient mechanical harvesting of the adherent cells from culture vessels. Comes in 2 lengths to accommodate wide range of culture wares.
Features:
  • Flexible polystyrene handles
  • Presterilized and individually wrapped
  • Blade Length: 0.66″ (1.7cm)
Ordering Information:
  • 179707: for use with 75 to 175cm2 flasks
  • 179693: for use with 25 to 80cm2 flasks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) lama 0.6299 in.
Lunghezza (sistema metrico) lama 17.5 mm
Larghezza (sistema imperiale) lama 0.6889 in.
Larghezza (sistema metrico) lama 17.5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 75 to 175 cm&Sup2; Flask
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 12.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 32 cm
N. per confezione 1/Pk.
N. per custodia 250/Cs.
Product Type Cell Scraper
Sterilità Sterile
Materiale Polystyrene (Handle)
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.