Learn More
Thermo Scientific™ Piastra di contatto Nunc™
Culture microorganisms such as fungi and bacteria with this contact dish, compatible with automated systems and useful in multiple environments.
Marca: Thermo Scientific™ 240541
271.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Culture microorganisms such as bacteria and fungi using the sterile Thermo Scientific™ Nunc™ Contact Dish, compatible with automated systems. Nunc products are high quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
- Useful for sampling in hospital environments (for research use only), as well as in food science and the pharmaceutical industry
- Performs well in automatic dispensers due to complete flatness and uniform height
Specifica
Piastra di contatto | |
Round | |
Piastra di contatto | |
15 mm |
Borosilicate Glass | |
Sterile | |
1 | |
67 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
185110 | Certificato di conformità | 01/02/2025 | 240541 |
173058 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 240541 |
170124 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 240541 |
168135 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 240541 |
181181 | Certificato di conformità | 03/12/2024 | 240541 |