Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Containers
Store samples safely using Thermo Scientific™ Nunc™ Containers.
Marca:  Thermo Scientific™ 536323
520.76 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10793133
  • 793.00€ / pezzi 2400
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Store samples safely using Thermo Scientific™ Nunc™ Containers. Nunc Labware Products are made from high purity resins and molded using our state-of-the-art processes. Plastic labware is a safer alternative to glass without sacrificing accuracy.
Features:
  • Transparent polystyrene construction
  • Versatile containers made of high-quality resins
  • Snap caps available for all containers (not included)
  • Nonsterile (except for 561301)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Container
Polistirene
Non-sterile
A scatto (non incluso)
No
Cylindrical
20 ml
Trasparente