Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-It™ Replacement Caps
GREENER_CHOICE
Ensure contamination-free cap replacement. Closures are supplied racked for manual or automated replacement.
Marca:  Thermo Scientific™ 374019
263.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10135433
  • 278.00€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 06-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensure contamination-free cap replacement with Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank and Bank-it™ Caps, which are supplied racked for manual or automated replacement. Available in natural, green, red or blue for simplified sample tracking.
Warranty: 90 days
  • Racked caps for automated or manual replacement of used caps
  • Racked in 96 microplate pattern for easy contamination free pick
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Red
Non-sterile
2D Barcode
Red (Cap)
96
0.5mL and 1.0mL Cryobank and Bank-it Tubes
Polypropylene
Closure
Cryobank, Bank-It
10 racks of 96/case
960
Nunc™