Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Deep Form Bacteriology Petri Dishes
Codice prodotto. 10765954
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
60 mm
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 300
pezzi 400
pezzi 72
Codice prodotto. 10765954
Marca: Thermo Scientific™ 4031
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Culture fungi, bacteria and other microorganisms with these petri dishes
Culture fungi, bacteria and other microorganisms with Thermo Scientific™ Nunc Lab-Tek Disposable Petri Dishes.
Thermo Scientific Nunc Cell Culture products offer solutions for cell growth and analysis and have been used by researchers worldwide since 1953. With a wide range of surface areas and treatments, we have products for all your basic or advanced cell-based research.
  • Promote larger plaques used for efficient library screening
  • Compatible with automated systems
  • Sterile; disposable
  • Deep Petri dishes allow for longer culture periods
Ordering Information:
12 per sealed plastic sleeve.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di chiusura Stackable
Forma del fondo Piatto
Monouso Single-use
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Tipo Piastra di Petri
Conteggio pozzetti 0
N. per custodia 300
N. per confezione 12
Sfiato Yes
Altezza (sistema metrico) 26 mm
Altezza (sistema imperiale) 26 in.
Diametro (sistema metrico) 100 mm