Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Plastic Centrifuge Tubes
Maintain a high level of accuracy while increasing lab safety with these disposable plastic centrifuge tubes, which are an excellent alternative to glass.
150.00€ - 366.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Product Type | Centrifuge Tube |
RCF max | 3000 x g |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Forma del fondo | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Forma del fondo | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10254501
|
Thermo Scientific™
341661 |
4 ml | Rotondo | Non-sterile |
310.00€
pezzi 3600 |
Spedizione stimata: 31-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10585021
|
Thermo Scientific™
342919 |
12 ml | Profilo rotondo | Non-sterile |
150.00€
pezzi 1200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10604032
|
Thermo Scientific™
343141 |
12 mL | Profilo rotondo | Sterile |
153.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10020571
|
Thermo Scientific™
343923 |
5 ml | Profilo rotondo | Non-sterile |
304.00€
pezzi 3000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10517061
|
Thermo Scientific™
345608 |
14 mL | Conical | Sterile |
198.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10447991
|
Thermo Scientific™
355581 |
14 mL | A cono | Non-sterile |
366.00€
pezzi 1800 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Maintain a high level of accuracy while increasing lab safety with Thermo Scientific™ Nunc™ Disposable Plastic Centrifuge Tubes, which are an excellent alternative to glass. Selected tubes are relative centrifugal force (RCF) tested. Nunc Labware Products are made from high purity resins and molded using our state of the art processes.
Features:
- Polyethylene (PE) and polypropylene (PP) tubes are particularly useful in serology where the low adsorption of proteins is of great importance
- Polystyrene (PS) tubes are transparent and suitable for a broad range of applications
- Polyethylene and polypropylene tubes have good chemical resistance and high mechanical strength
- Different cap types are available for a variety of applications and fit most standard centrifuges
Includes:
Cat. nos. 343141, 345608 supplied with mounted stoppers for sterile work.
Specifica
Single-use | |
Polistirene | |
Centrifuge Tube | |
3000 x g |