Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Washers
Easily wash a variety of well plates with these immuno washers, available in 8- and 12-channel versions to fit all 96-well plates.
1009.80€ - 1080.00€
Specifica
Colore White
Tipo di piastra 96-Well Plates
Tipo Plate Washer
Include Spare parts kit, ruler and rack.
Larghezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. di canali Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di canali Prezzo Quantità e disponibilità  
10337401
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
470174
8 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10758091
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
470175
12 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Easily wash a variety of well plates with Thermo Scientific™ Nunc™ Immuno Washers. These washers are ideal for low throughput labs that do not have microplate washers, and are available in 8- and 12-channel versions to fit all 96-well plates.
Features:
  • Provides uniform and efficient washing
  • Can be autoclaved for sterilization at 121°C (250°F)
  • Adjustable to all well shapes
  • Requires no electrical connections
  • Design eliminates overfilling and cross-contamination
Specifications:
  • 10.25L × 4.5W × 3.75 in.D (26 × 11.5 × 9.5cm)
Includes:
  • Two thumbscrews and one ruler to make adjustments for various well types
  • Rack for secure storage support
  • Spare parts kit for routine maintenance and cleaning wire—includes five different O-rings and one spring
Warranty: 90 days
Specifica
Specifica
White
Plate Washer
4.5 in.
10.25 in.
3.75 in.
96-Well Plates
Spare parts kit, ruler and rack.
11.5 cm
26 cm
9.5 cm
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.