Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass
Codice prodotto. 10068990
Click to view available options
Pozzetti:
1
2
4
8
Materiale:
Borosilicato
Descrizione:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 96
Codice prodotto. 10068990
Marca: Thermo Scientific™ 155380
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Perform high-magnification microscopy and confocal image analysis with Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass.
Grow, stain and view living cells on a single device. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Chambered Coverglass with a No. 1 borosilicate glass bottom offers the optical characteristics required for high magnification and confocal image analysis. Available in 1-, 2-, 4-, and 8-well formats. The upper chamber structure cannot be removed from the coverglass.
  • Chambered Coverglass is perfect for confocal image analysis
  • Optimal for high power inverted microscope viewing
  • Non-removable polystyrene media chambers secured to a 1.0 Borosilicate chambered coverglass
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Pozzetti 2
Area di coltura 4.2 cm²
Materiale del coperchio Polystyrene
Descrizione 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Trattamento superficiale Cell Culture
Materiale Borosilicato
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 1.2 a 2.0 ml
Spessore (sistema metrico) 0.13 to 0.17 mm
Include Clear polystyrene lid with handle on the side for aseptic manipulations
N. per confezione 16
Dimensions (LxW) 57 x 25 mm
Sterilità Sterile
Colore chiusura Clear
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.