Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Description
Grow, stain, and examine cells directly on the Thermo Scientific Nunc Lab-Tek II Chamber Slide, which consists of a removable polystyrene media chamber attached to a standard glass slide. The slide surface is specially treated for adherent cell culture. Available in 1-, 2-, 4-, and 8-well formats.
- Completamente sterili e disponibili in configurazioni a 1, 2, 4 o 8 pozzetti
- Il coperchio con alette si adatta alla parte superiore della camera per consentire lo scambio gassoso e ridurre al minimo l'evaporazione
- L'utensile di rimozione (incluso) facilita la separazione della camera dal vetrino
- L'area di marcatura SuperFrost™ facilita l'etichettatura
- Vetrino per microscopio non fluorescente, vetro con angoli arrotondati
- Adesivo biocompatibile
- Bordo dei pozzetti idrofobici inerte stampato sul vetrino
- Trattato per adesione e crescita cellulare eccellenti
- Separatore per vetrini incluso in ogni confezione
- Solo per ricerca
Comprende:
Utensile di rimozione
Nota:
SuperFrost™ è un marchio registrato di Erie Scientific.
Specifications
Specifications
| Pozzetti | 4 |
| Area di coltura | 1.7 cm2 |
| Materiale del coperchio | Polystyrene |
| Descrizione | 4-well Chamber Slide w/ removable wells |
| Trattamento superficiale | Cell Culture |
| Materiale | RS Glass |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 0.5 a 1.0 mL |
| Include | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
| N. per confezione | 16 |
| Dimensions (LxW) | 74 x 25 mm |
| Show More |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.