Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Codice prodotto. 11387704
Click to view available options
Pozzetti:
1
2
4
8
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 96
Codice prodotto. 11387704
Marca: Thermo Scientific™ 154526
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Grow cells directly on slides with the Nunc Lab-Tek II Chamber Slide System.
Grow, stain, and examine cells directly on the Thermo Scientific Nunc Lab-Tek II Chamber Slide, which consists of a removable polystyrene media chamber attached to a standard glass slide. The slide surface is specially treated for adherent cell culture. Available in 1-, 2-, 4-, and 8-well formats.
  • Completamente sterili e disponibili in configurazioni a 1, 2, 4 o 8 pozzetti
  • Il coperchio con alette si adatta alla parte superiore della camera per consentire lo scambio gassoso e ridurre al minimo l'evaporazione
  • L'utensile di rimozione (incluso) facilita la separazione della camera dal vetrino
  • L'area di marcatura SuperFrost™ facilita l'etichettatura
  • Vetrino per microscopio non fluorescente, vetro con angoli arrotondati
  • Adesivo biocompatibile
  • Bordo dei pozzetti idrofobici inerte stampato sul vetrino
  • Trattato per adesione e crescita cellulare eccellenti
  • Separatore per vetrini incluso in ogni confezione
  • Solo per ricerca
Comprende:
Utensile di rimozione
Nota:
SuperFrost™ è un marchio registrato di Erie Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Pozzetti 4
Area di coltura 1.7 cm2
Materiale del coperchio Polystyrene
Descrizione 4-well Chamber Slide w/ removable wells
Trattamento superficiale Cell Culture
Materiale RS Glass
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.5 a 1.0 mL
Include Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
N. per confezione 16
Dimensions (LxW) 74 x 25 mm
Sterilità Sterile
Colore chiusura Clear
Quantità 1 Ea.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.