Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass
Descrizione
Un unico dispositivo per la coltura, l'esame e l'analisi delle cellule viventi. Il vetrino coprioggetto con camere Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II con fondo in vetro borosilicato n. 1.5 offre le caratteristiche ottiche ideali per una microscopia a elevato ingrandimento e un'analisi dell'immagine confocale. Disponibile nel formato a 1, 2, 4 e 8 pozzetti. La struttura della camera superiore non può essere rimossa dal vetrino coprioggetto.
- Non-removable polystyrene chambered media chamber securely mounted to extra-thin (No. 1.5) borosilicate coverglass for optimum high-power inverted microscopic viewing
- Gas exchange achieved with minimal evaporation through tabbed polystyrene cover
- For culturing and viewing living cells
- Sterile
Ordering Information:
Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
Specifica
Specifica
| Pozzetti | 4 |
| Area di coltura | 1.7 cm2 |
| Materiale del coperchio | Polystyrene |
| Descrizione | 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells |
| Trattamento superficiale | Cell Culture |
| Materiale | Borosilicate Glass (1.5) |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 0.5 a 1.0 ml |
| Spessore (sistema metrico) | 0.16 to 0.19 mm |
| Include | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
| N. per confezione | 16 |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.