Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass
Codice prodotto. 10758192
Click to view available options
Pozzetti:
1
2
4
8
Materiale:
Borosilicate Glass (1.5)
Descrizione:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 96
Codice prodotto. 10758192
Marca: Thermo Scientific™ 155409
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Un unico dispositivo per coltivare e osservare cellule viventi. Il vetrino coprioggetto ha caratteristiche ottiche ottimali per microscopi ad elevato ingrandimento e analisi di immagini confocali.
Un unico dispositivo per la coltura, l'esame e l'analisi delle cellule viventi. Il vetrino coprioggetto con camere Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II con fondo in vetro borosilicato n. 1.5 offre le caratteristiche ottiche ideali per una microscopia a elevato ingrandimento e un'analisi dell'immagine confocale. Disponibile nel formato a 1, 2, 4 e 8 pozzetti. La struttura della camera superiore non può essere rimossa dal vetrino coprioggetto.
Caratteristiche
  • Camera con terreni saldamente fissata al vetrino coprioggetto in borosilicato n. 1.5 mediante un adesivo acrilico biocompatibile
  • La camera in polistirene non è rimovibile e richiede un microscopio invertito per la visualizzazione
  • Scambio gassoso con minima evaporazione grazie al coperchio in polistirene
Informazioni per l'ordine:
  • Acquistabili in confezioni da 96 o in pacchetti da 16.
  • Fornite sterili in pratici vassoi di incubazione impilabili.
Garanzia: 90 giorni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Pozzetti 8
Area di coltura 0.7 cm2
Materiale del coperchio Polystyrene
Descrizione 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Trattamento superficiale Cell Culture
Materiale Borosilicate Glass (1.5)
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.2 a 0.5 ml
Spessore (sistema metrico) 0.16 to 0.19 mm
Include Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
N. per confezione 16
Dimensions (LxW) 55 x 24 mm
Sterilità Sterile
Colore chiusura Clear
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.