Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass
Description
Un unico dispositivo per la coltura, l'esame e l'analisi delle cellule viventi. Il vetrino coprioggetto con camere Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II con fondo in vetro borosilicato n. 1.5 offre le caratteristiche ottiche ideali per una microscopia a elevato ingrandimento e un'analisi dell'immagine confocale. Disponibile nel formato a 1, 2, 4 e 8 pozzetti. La struttura della camera superiore non può essere rimossa dal vetrino coprioggetto.
- Camera con terreni saldamente fissata al vetrino coprioggetto in borosilicato n. 1.5 mediante un adesivo acrilico biocompatibile
- La camera in polistirene non è rimovibile e richiede un microscopio invertito per la visualizzazione
- Scambio gassoso con minima evaporazione grazie al coperchio in polistirene
Informazioni per l'ordine:
- Acquistabili in confezioni da 96 o in pacchetti da 16.
- Fornite sterili in pratici vassoi di incubazione impilabili.
Garanzia: 90 giorni
Specifications
Specifications
| Pozzetti | 8 |
| Area di coltura | 0.7 cm2 |
| Materiale del coperchio | Polystyrene |
| Descrizione | 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells |
| Trattamento superficiale | Cell Culture |
| Materiale | Borosilicate Glass (1.5) |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 0.2 a 0.5 ml |
| Spessore (sistema metrico) | 0.16 to 0.19 mm |
| Include | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
| N. per confezione | 16 |
| Show More |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.