Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass
Codice prodotto. 11397714
Click to view available options
Pozzetti:
1
2
4
8
Materiale:
Borosilicate Glass (1.5)
Descrizione:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 96
Codice prodotto. 11397714
Marca: Thermo Scientific™ 155382
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Un unico dispositivo per coltivare e osservare cellule viventi. Il vetrino coprioggetto ha caratteristiche ottiche ottimali per microscopi ad elevato ingrandimento e analisi di immagini confocali.
Un unico dispositivo per la coltura, l'esame e l'analisi delle cellule viventi. Il vetrino coprioggetto con camere Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II con fondo in vetro borosilicato n. 1.5 offre le caratteristiche ottiche ideali per una microscopia a elevato ingrandimento e un'analisi dell'immagine confocale. Disponibile nel formato a 1, 2, 4 e 8 pozzetti. La struttura della camera superiore non può essere rimossa dal vetrino coprioggetto.
  • Non-removable polystyrene chambered media chamber securely mounted to extra-thin (No. 1.5) borosilicate coverglass for optimum high-power inverted microscopic viewing
  • Gas exchange achieved with minimal evaporation through tabbed polystyrene cover
  • For culturing and viewing living cells
  • Sterile
Ordering Information:
Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Pozzetti 4
Area di coltura 1.7 cm2
Materiale del coperchio Polystyrene
Descrizione 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Trattamento superficiale Cell Culture
Materiale Borosilicate Glass (1.5)
Volume (sistema metrico) di lavorazione Da 0.5 a 1.0 ml
Spessore (sistema metrico) 0.16 to 0.19 mm
Include Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
N. per confezione 16
Dimensions (LxW) 55 x 24 mm
Sterilità Sterile
Colore chiusura Clear
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.