Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass
Codice prodotto. 13003053
Click to view available options
Pozzetti:
1
2
4
8
Materiale:
Borosilicate Glass (1.5)
Descrizione:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Dimensione della confezione:
pezzi 16
pezzi 96
Codice prodotto. 13003053
Marca: Thermo Scientific™ 155360
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Un unico dispositivo per coltivare e osservare cellule viventi. Il vetrino coprioggetto ha caratteristiche ottiche ottimali per microscopi ad elevato ingrandimento e analisi di immagini confocali.
Un unico dispositivo per la coltura, l'esame e l'analisi delle cellule viventi. Il vetrino coprioggetto con camere Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II con fondo in vetro borosilicato n. 1.5 offre le caratteristiche ottiche ideali per una microscopia a elevato ingrandimento e un'analisi dell'immagine confocale. Disponibile nel formato a 1, 2, 4 e 8 pozzetti. La struttura della camera superiore non può essere rimossa dal vetrino coprioggetto.
  • Non-removable polystyrene chambered media chamber securely mounted to extra-thin (No. 1.5) borosilicate coverglass for optimum high-power inverted microscopic viewing
  • Gas exchange achieved with minimal evaporation through tabbed polystyrene cover
  • For culturing and viewing living cells
  • Sterile
Ordering Information:
Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Pozzetti 1
Area di coltura 8.6 cm2
Materiale del coperchio Polystyrene
Descrizione 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
Trattamento superficiale Cell Culture
Materiale Borosilicate Glass (1.5)
Volume (sistema metrico) di lavorazione 2.0 to 4.5 mL
Spessore (sistema metrico) 0.16 to 0.19 mm
Include Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
N. per confezione 16
Dimensions (LxW) 55 x 24 mm
Sterilità Sterile
Colore chiusura Clear
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.