Learn More
Thermo Scientific™ Micropiastre Nunc™ MicroWell™ da 96 pozzetti
Risultati uniformi grazie alle micropiastre MicroWell™ a 96 pozzetti Nunc™ di Thermo Scientific™, ottimizzate per la robotica, i lettori automatici e i sistemi di manipolazione dei liquidi.
Marca: Thermo Scientific™ 260860
379.33 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Risultati coerenti e affidabili con le micropiastre a 96 pozzetti Nunc™ MicroWell™ di Thermo Scientific™. Con diverse modifiche della superficie, queste piastre sono ideali per saggi su base cellulare nonché saggi biochimici. Il fondo piatto è adatto per misurazioni al microscopio e ottiche. Disponibili con bordo e flangia alta o con flangia bassa, le piastre sono ottimizzate per una vasta gamma di sistemi di gestione dei liquidi e lettori robotici automatizzati.
- Clear polystyrene has excellent optical properties making it ideal for optical measurements
- Untreated polystyrene is hydrophobic and is suited for growth of suspension cultures that can proliferate and grow without attachment
- Untreated surfaces are ideal for adding coatings in your lab
- Cell Culture Treated: The Nunclon™ Delta cell culture treated surface is a hydrophilic surface that promotes cell attachment and growth
- Plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handlers
- Customized bar coding is available
Specifica
No Barcode | |
Standard | |
Piastra F a 96 pozzetti, non trattata, trasparente, con coperchio, sterile (confezione da 10, contenitore da 180) | |
160 Cases | |
Trasparente | |
Polystyrene | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
10 |
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
With Lid | |
8 x 12 | |
Nunc | |
Microplate | |
96 | |
Non-treated | |
160 |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.