Learn More
Thermo Scientific™ Micropiastre Nunc™ MicroWell™ da 96 pozzetti
Descrizione
Risultati coerenti e affidabili con le micropiastre a 96 pozzetti Nunc™ MicroWell™ di Thermo Scientific™. Con diverse modifiche della superficie, queste piastre sono ideali per saggi su base cellulare nonché saggi biochimici. Il fondo piatto è adatto per misurazioni al microscopio e ottiche. Disponibili con bordo e flangia alta o con flangia bassa, le piastre sono ottimizzate per una vasta gamma di sistemi di gestione dei liquidi e lettori robotici automatizzati.
- Clear polystyrene has excellent optical properties making it ideal for optical measurements
- Untreated polystyrene is hydrophobic and is suited for growth of suspension cultures that can proliferate and grow without attachment
- Untreated surfaces are ideal for adding coatings in your lab
- Cell Culture Treated: The Nunclon™ Delta cell culture treated surface is a hydrophilic surface that promotes cell attachment and growth
- Plates are optimized for robotics, plate readers and liquid handlers
- Customized bar coding is available
Specifica
Specifica
| Codice a barre | No Barcode |
| Certificazione/Conformità | All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Descrizione | 96F well plate, Non-Treated, clear, with lid, Sterile (Pack of 6, Case of 108) |
| Matrice | 8 x 12 |
| Imballaggio | 108 Cases |
| Product Line | Nunc |
| Colore | Clear |
| Product Type | Microplate |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.