Learn More
Thermo Scientific™ Multipiastre Nunc™ senza trattamento
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10132882
Click to view available options
No. of Wells:
4
6
12
24
48
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 75
Codice prodotto. 10132882
Marca: Thermo Scientific™ 150787
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Esecuzione di colture cellulari in sospensione con le multipiastre Nunc™ Thermo Scientific™ senza trattamento.
Esecuzione di colture cellulari in sospensione con multipiastre Nunc™ Thermo Scientific™ senza trattamento.
  • Flat-bottom round wells, with lid
  • Excellent optical properties
  • Raised well rims to lower the risk of cross-contamination
  • Lid with notched corners for good fit and easy orientation
  • Non-pyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Multipiastra
Volume (sistema metrico) pozzetto 0.5 mL (Well)
No. of Wells 48
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.5 ml
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Include Lid
N. per custodia 75
N. per confezione 1
Lunghezza (sistema metrico) 128 mm
Larghezza (sistema metrico) 86 mm
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.